ContactUsLinkComponent
Annexin V-FITC Apoptose-Detektions-Kit II, Sigma-Aldrich®
Katalognr. CBA059-1
CAS-Nummer:  
Annexin V-FITC Apoptose-Detektions-Kit II, Sigma-Aldrich®
Katalognr. CBA059-1
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    Annexin V-FITC Apoptose-Detektions-Kit II
Technische Daten
Über diesen Artikel
Das Calbiochem® Annexin V-FITC Apoptose-Detektions-Kit II ist ein nicht-isotopisches System, das zur Detektion von Phosphatidylserin auf der äußeren Schicht der Zellmembran apoptotischer Zellen mittels Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzmikroskopie verwendet werden kann.
Das Calbiochem® Annexin V-FITC Apoptose-Detektions-Kit II nutzt FITC-konjugiertes Annexin V, das an Phosphatidylserin auf der äußeren Oberfläche von Zellen, die eine Apoptose durchlaufen, gebunden wird. Die Fluoreszenz kann anschließend mittels Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzmikroskopie detektiert werden. Da die Membranpermeabilisierung auch bei der Nekrose zu beaobachten ist, binden nekrotische Zellen ebenfalls Annexin V-FITC. Das mitgelieferte Propidiumiodid hilft bei der Unterscheidung zwischen lebensfähigen, früh-apoptotischen und nekrotischen oder spät-apoptotischen Zellen. Nekrotische Zellen binden Annexin V-FITC und lassen sich mit Propidiumiodid anfärben, während die Zellmembranen lebensfähiger (FITC-negativer) und früh-apoptotischer (FITC-positiver) Zellen nicht von Propidiumiodid durchdrungen werden kann. In Abwesenheit von Phagozytose bringen die Endphasen der Apoptose einen nekroseartigen Zerfall der gesamten Zelle mit sich, sodass sich Zellen in einem späten Apoptosestadium sowohl mit FITC als auch Propidiumiodid markieren lassen.
Lieferumfang: Das Kit beinhaltet Reagenzien in ausreichenden Mengen für die Markierung von 20 Proben mit Annexin V-Biotin:
Annexin V-FITC: 1 Fläschchen, 100 µl, rekombinant, humanes Annexin V (exprimiert in E. coli, MW 35,800, >98% rein gemäß SDS-PAGE und HPLC), konjugiert mit FITC und geliefert in 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 1% BSA, 0,02% NaN₃, pH 7,4
Bindepuffer: 1 Fläschchen, 50 ml, geliefert als 4X-Stammlösung
Propidiumiodid: 1 Fläschchen, 1,6 ml, geliefert in einer Konzentration von 20 µg/ml