ContactUsLinkComponent
Autoklavierbare Reinraum-Schutzbrille, 611
Autoklavierbare Reinraum-Schutzbrille, 611
Catalog # 111-2515
Supplier:  UNIVET
undefined
Autoklavierbare Reinraum-Schutzbrille, 611
Catalog # 111-2515
Supplier:  UNIVET
Specifications
  • Typ:
    UV-Schutz, beschlagfrei, autoklavierbar, direkte Belüftung
  • Farbe:
    Hellblau
  • Verglasung:
    Clear PC
  • VE:
    5
Specifications
About this item
Diese 611 Reinraum-Schutzbrillen können im Autoklav mit Dampf oder per Strahlung sterilisiert werden.
  • Panoramabrille mit Belüftung
  • Fassung und Glas aus antiallergischem Material
  • Polycarbonatscheibe (2 mm)
  • Extra breites Gummiband UNVT3PA299 wird separat verkauft
Gewicht: 104 g
Certifications: EN 166