ContactUsLinkComponent
Stereomikroskop
Stereomikroskop
Catalog # ESCH33213
Supplier:  ESCHENBACH OPTIK
undefined
Stereomikroskop
Catalog # ESCH33213
Supplier:  ESCHENBACH OPTIK
Specifications
  • Bezeichnung:
    Stereomikroskop
  • Einstellbarer Augenabstand:
    54 - 74 mm
  • B×T×H:
    600×400×300 mm
  • Fokussiersystem:
    Grobtrieb
  • Kopf:
    45° geneigt, 360° drehbar
  • Beleuchtung:
    Transmitted illumination (LED)
  • Vergrößerung:
    10× - 20×
  • Arbeitsabstand:
    Max. 84 mm
  • VE:
    1
  • Typ:
    Binocular
Specifications
About this item
Binokulares Stereomikroskop mit LED-Beleuchtung.
  • Durchlicht-Beleuchtung
  • Robustes Metallstativ