Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Kationischer Standards
Vanadium-Standards
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Catalog # PROOCON150-100-235
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Expand image
Reference standard, vanadium, VHG, CONOSTAN
Catalog # PROOCON150-100-235
Supplier:
LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
Konzentration:
1000 µg/g
Matrix:
Base Oil 20
VE:
50 g
Element:
Vanadium
Symbol:
V
Specifications
About this item
Product Details
Product Details