Disinfectant detergent, clearKlens deogen
Katalognr. DIVY7522374
Anbieter: Diversey
Technische Daten
- Bezeichnung:ClearKlens Deogen VH47
- Specific gravity:1,170 – 1,210 g/ml
- VE:20 L
- pH-Wert:12,2
Technische Daten
Über diesen Artikel
Chlorinated alkaline detergent and disinfectant for soft/medium hard water.
- Low foaming under conditions of high turbulence
- High active chlorine level effectively removes soils, stains and off-flavours
- Broad spectrum disinfectant action
- Free-rinsing, minimises water usage
Used for CIP and spray washing in pharmaceutical, cosmetic, and other industries.
Caution: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.