AuftragsverfolgungKontakt
Echinocandin B | Avantor
Echinocandin B
Anbieter:   Cayman Chemical
Echinocandin B
Anbieter:  Cayman Chemical
Zertifikate
Echinocandin B
2 Varianten
Product Details & Documents
Echinocandin B inhibits 1,3-β glucan synthase; inhibits incorporation of radiolabeled glucose into alkali-insoluble glucan by S. cerevisiae spheroplasts; inhibits growth of C. albicans in vitro (MIC = 3.9 µg/ml after 2 days)
  • An echinocandin antifungal
  • Stability: ≥2 years
Dokumente
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • CAYM25520-1
  • CAYM25520-5
  • Protein/Peptid-Name:
  • Echinocandin B
  • Echinocandin B
  • CAS Nr.:
  • 54651-05-7
  • Purity:
  • >95%
  • >95%
  • Form:
  • Powder
  • Powder
  • Lagerbedingungen:
  • Freezer
  • Freezer
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass Vial
    1 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - SFr. 415.00
    SFr. 415.00
    1 * 1 mg
       SFr. 415.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    CAYM25520-1
    Protein/Peptid-Name
    Echinocandin B
    CAS Nr.
    Purity
    >95%
    Form
    Powder
    Lagerbedingungen
    Freezer
  • 5 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - SFr. 1’970.00
    SFr. 1’970.00
    1 * 5 mg
       SFr. 1’970.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    CAYM25520-5
    Protein/Peptid-Name
    Echinocandin B
    CAS Nr.
    54651-05-7
    Purity
    >95%
    Form
    Powder
    Lagerbedingungen
    Freezer