AuftragsverfolgungKontakt
Digital thermometer, Maxi Pen | Avantor
Digital thermometer, Maxi Pen
−50...+200 °C, ±1 °C (−20...+120 °C), 0,1 °C, 125×3,5 mm
Katalognr. AMARE905190
Anbieter:   Amarell
Digital thermometer, Maxi Pen
Katalognr. AMARE905190
Anbieter:  Amarell
Digital thermometer, Maxi Pen
−50...+200 °C, ±1 °C (−20...+120 °C), 0,1 °C, 125×3,5 mm
Preis
SFr. 39.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Resistant and intensive thermometer for fast temperature indication. With fast-responding stainless steel penetration probe (Lר: 125×3,5 mm).
  • 'HOLD' feature
  • Automatic power-off after 10 min.
  • °C / °F switchable
  • Waterproof casing
Technische Daten
  • Messbereich:
    −50...+200 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C
  • Genauigkeit:
    ±1 °C (−20...+120 °C)
  • Fühler:
    125×3,5 mm