Becher, hohe Form
150 ml, 95 mm, 54 mm, Braun
Catalog # NEUB0731-51-00150
Supplier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilikatglas, Qualität 3.3.
- Bördelrand mit Ausguss
- Feuerfest
Specifications
- Ext.Ø:54 mm
- Kapazität:150 ml
- Farbe:Braun
- Höhe:95 mm