, Hydranal™ Trocknungsmittel, für Luft und Gase in für Karl Fischer Titration, Ø ~2 mm, Fluka™
34241-250G
:
- Packung:Glasflasche, weite Öffnung
- VE:250 g
- Seq:3545
- Suitability (for KF-titration):test passed
:
:2 g/cm³
:Raumtemperatur
:1318-02-1
:KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
:MFCD00131613