Perchlorsäure 0.01 M HClO4 (0.01N) in Essigsäure volumetrische Lösung, zur Titration in nicht wässrigen Flüssigkeiten, Fluka™
Katalognr. 34408-1L
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- c(perchloric acid):9.95 - 10.05 mM
- Water (Karl Fischer):0.05 - 0.15 %
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:100.46 g/mol
Siedepunkt:119 °C (1.013 hPa) (solvent)
Dichte:1.06 g/cm³ (20 °C)
Blitz Pt:40 °C (The information regarding the flash point is that of the solvent)
Blitz Pt:40 °C (solvent)
UN:2920
ADR:8,II
:GHS05
:GHS02
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:7601-90-3
Formel:HClO₄
MDL-Nummer:MFCD00011325