tert-Butylmethylether ≥99,0% ACS, Riedel-de Haën™
Katalognr. HONC443808-20L
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Steel drum
- VE:20 L
- Seq:5302
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay (GC):min. 99.0 %
- Non-volatile matter:max. 0.001 %
- Water (Karl Fischer):max. 0.05 %
- Peroxides (as H2O2):max. 1 ppm
- APHA:max. 10
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:88.15 g/mol
Merck-Index:13,06059
Siedepunkt:55.3 °C
Schmelzender Platingehalt:-109 °C
Schmelzender Platingehalt:–109 °C
Dichte:0.74 g/cm3
Blitz Pt:-28 °C
Blitz Pt:–28 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:216-653-1
UN:2398
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02
CAS-Nummer:1634-04-4
Formel:(CH₃)₃COCH₃
MDL-Nummer:MFCD00008812