Silbernitrat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.01 M AgNO3 (0.01 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Codice catalogo 38001-1EA
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Packung:Ampulle
- VE:1
- Seq:0001
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:169.87 g/mol
temperatura di conservazione:Raumtemperatur
ADR:8,II
Numero CAS:7761-88-8
Formula:AgNO₃
Numero MDL:MFCD00003414