AuftragsverfolgungKontakt
Boiler hydrometers
Boiler hydrometers
Anbieter:   Amarell
Boiler hydrometers
Anbieter:  Amarell
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Hydrometers with thermometer for boiler feed water according to Doctor Ammer.
  • Shot weighted body
  • Paper scale with well visible print
  • Bottom pointed end
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Teilung
    Kalibriertemperatur
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Aräometer für Kessel
    1 - 0 - 1
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Aräometer für Kessel
    1 - 0 - 2
    0,1 %
    20 °C
    300 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Aräometer für Kessel
    0,5 - 0 - 0,5
    0,01 %
    20 °C
    308 mm