AuftragsverfolgungKontakt
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Anbieter:   Brady
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Anbieter:  Brady
Zertifikate
Labels for MiniMark printer, type B-7569
Labels for MiniMark printer, type B-7569
19 Varianten
Product Details & Documents
The B-7569 vinyl labelling tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • Gloss finish
  • Permanent acrylic
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Typ
    Modell
    Material
    Klebstoff
    Printing method
    Farbe
    Druckermodell
    Breite
    Abmessungen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 29MM BLACK
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Schwarz
    MiniMark™
    29 mm
    29 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 270.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 29MM BLUE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Blau
    MiniMark™
    29 mm
    29 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 270.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 29MM GREEN
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Grün
    MiniMark™
    29 mm
    29 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 270.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 29MM ORANGE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Orange
    MiniMark™
    29 mm
    29 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 270.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 29MM RED
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Rot
    MiniMark™
    29 mm
    29 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 270.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 29MM WHITE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Weiß
    MiniMark™
    29 mm
    29 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 270.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 29MM YELLOW
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Gelb
    MiniMark™
    29 mm
    29 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 270.00
    SFr. 270.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 270.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 57MM BLACK
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Schwarz
    MiniMark™
    57 mm
    57 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 390.00
    SFr. 390.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 390.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 57MM BLUE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Blau
    MiniMark™
    57 mm
    57 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 390.00
    SFr. 390.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 390.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 57MM ORANGE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Orange
    MiniMark™
    57 mm
    57 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 390.00
    SFr. 390.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 390.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 57MM RED
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Rot
    MiniMark™
    57 mm
    57 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 390.00
    SFr. 390.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 390.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 57MM WHITE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Weiß
    MiniMark™
    57 mm
    57 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 390.00
    SFr. 390.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 390.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 57MM YELLOW
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Gelb
    MiniMark™
    57 mm
    57 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 390.00
    SFr. 390.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 390.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 101MM BLACK
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Schwarz
    MiniMark™
    101 mm
    101 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 585.00
    SFr. 585.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 585.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 101MM BLUE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Blau
    MiniMark™
    101 mm
    101 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 585.00
    SFr. 585.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 585.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 101MM ORANGE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Orange
    MiniMark™
    101 mm
    101 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 585.00
    SFr. 585.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 585.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 101MM RED
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Rot
    MiniMark™
    101 mm
    101 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 585.00
    SFr. 585.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 585.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 101MM WHITE
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Weiß
    MiniMark™
    101 mm
    101 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 585.00
    SFr. 585.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 585.00
  • Label printer tape
    B-7569
    TAPE MINIMARK B7569 101MM YELLOW
    Vinyl
    Permanent, Acryl
    Thermal transfer
    Gelb
    MiniMark™
    101 mm
    101 mm×35 m
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 585.00
    SFr. 585.00
    1 * 1 ROU
       SFr. 585.00
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..