Thermal transfer printer labels, type B-7604
Printer labels, B-7604, BPT-522-075, Papier, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Weiß, BBP12, 57×19 mm, 21360 labels/box
Katalognr. BRDY236703
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
Technische Daten
- Druckermodell:BBP12
- Printing method:Thermal transfer
- Typ:B-7604
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Printer labels
- Abmessungen:57×19 mm
- Material:Papier
- Seq:28
- Modell:BPT-522-075
- Verpackt:21360 labels/box
- Klebstoff:Permanent, Acryl