Double bosshead, epoxy coated
Catalog # JUCHVL04822
Anbieter: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Technische Daten
- Bezeichnung:Double bosshead with M10 brass T-bar bolt
- Material:Verformbares Eisen
- VE:1
- Für Stab Ø:30 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
Double bossheads made of malleable iron, epoxy coated.
Certifications: DIN 12895