Pipette controller, MACROMAN™
Pipette controller, MACROMAN™, 1 - 100 ml
Katalognr. GILSF110120
Anbieter: GILSON
Direkt zu
Product Details & Documents
Pipette controller for all plastic and glass pipettes from 1 to 100 ml.
- Ergonomic handle featuring wide triggers for maximum comfort and stress-free pipetting
- Lithium-Ion battery enables a longer, vibration-free use with reduced charging time
- Increase precision by choosing your flow rate mode from slow drops to rapid dispensing
Dokumente
Technische Daten
- Kapazität:1 - 100 ml
- Bezeichnung:Pipette controller, MACROMAN™
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILSF107204Filter, 0,22 µm, standard (set of 10)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 98.20
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILSF107207Filter, 0,45 µm, sterile (set of 10)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 164.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILSF107205Filter, 0,22 µm, sterile (set of 10)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 164.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- GILSF107206Filter, 0,45 µm, standard (set of 10)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 10 ST - SFr. 98.20