Ceaprenstopfen
Weiß, Ceaprene, 82 mm, 36 mm, 36 mm
Katalognr. GREI330070_605
Anbieter: Greiner Bio-One
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieser Ceaprenstopfen wird aus wasserabweisendem Material hergestellt.
- Gasdurchlässig
- Unsteril
Wird zum Verschließen von Drosophilabehältern verwendet.
Technische Daten
- Ø unten:36 mm
- Ø oben:36 mm
- Typ:Ceaprene
- Farbe:Weiß
- Höhe:82 mm