ESD-Arbeitsschuhe, Schnürsystem, Berlin, 38300
Supplier: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Certificates
About this item
ESD-Schuh aus Leder/Polyester Obermaterial, einem antibakteriellen Futter und einer rutschfesten Nitril/Gummi EXPERT Sohle mit Profil.
- POROMAX®3D-Mesh, antibakterielles Futter
- PUR-Schaum mit DRYtex plus-Textilien, antibakteriell, fungizid, ESD-Einlagen
- Austauschbare und orthopädische Einlagen möglich
- Dreifache Polsterung plus: Stoßdämpfende Technogel®-Kissen an Vorderfuß und Ferse
Geeignet für Küchen und die Lebensmittelindustrie.
Farbe: Schwarz; Gewicht: 420 g; Breite: 10
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; O1, SRC
Frequently Bought Together