ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1N) rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1N) rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Catalog # APPC181521.1211
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1N) rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Catalog # APPC181521.1211
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1.000 mL
  • Seq:
    2865
Specifications
Specification Test Results
  • Titer at 20 °C:
    0.999 - 1.001
  • Traceability:
    NIST
Specification Test Results
About this item
 :
 :56.11 g/mol
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553