ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, TechniScrub™
Anbieter:  Texwipe
Zertifikate
undefined
Cleanroom wipes, TechniScrub™
Anbieter:  Texwipe
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 115-2465
  • 115-2464
  • Grundgewicht:
  • 72 g/m²
  • 72 g/m²
  • Absorptionsvermögen:
  • 520 ml/m²
  • 520 ml/m²
  • Absorptionsrate:
  • <0,3 s
  • <0,3 s
  • Ionen - Chlorid:
  • 10 ppm
  • 10 ppm
  • Ionen - Kalium:
  • 1 ppm
  • 1 ppm
  • Ionen - Natrium:
  • 12 ppm
  • 12 ppm
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together