ContactUsLinkComponent
Organic reference standard, bisphenol A D16, Dr Ehrenstorfer
Catalog # EHERC10655501
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organic reference standard, bisphenol A D16, Dr Ehrenstorfer
Catalog # EHERC10655501
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    50 mg
  • Normen:
    Reference standard
  • CAS Nr.:
    96210-87-6
  • Bezeichnung:
    Bisphenol A D16
  • Environmentally Preferable:
  • Formel:
    C₁₅2H₁₆O₂
  • Bezeichnung:
    Bisphenol A D16
Specifications
About this item
Certifications: Produced in accordance to ISO 17034