Wrench
Wrench, HDPE, 61 mm
Katalognr. RIXI8-6018-5161
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Wrench for 20 to 30 L canisters with 61 mm thread.
Technische Daten
- Schlüsselweite:61 mm
- Bezeichnung:Wrench
- Material:HDPE