Flaschen, Enghals, rund, achteckig, HDPE, UN-Zulassung, mit Gewinde
Katalognr. RIXI2-AE0-1000-28
Anbieter: RIXIUS
Technische Daten
- Gewinde:28 mm
- Kapazität:1000 ml
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Ohne Verschluss, mit Warnschild
- B×T×H:70×91×241,5 mm
- Environmentally Preferable:
- VE:132
Technische Daten
Über diesen Artikel
Hergestellt aus HDPE.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Robust, natürlich
Certifications: UN-Y-Zulassung.
Ordering information: Verschlüsse müssen separat bestellen werden.