ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-10 (from E. coli)
Mouse Recombinant IL-10 (from E. coli)
Certificates
undefined
Mouse Recombinant IL-10 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: MC/9 cell proliferation, ED₅₀ ≤5 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P18893
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml (reconstitution at concentrations > 0,1 mg/ml may result in a precipitate)
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    Cytokine synthesis inhibitory factor|CSIF
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-10
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    18,9 kDa
  • Sequence:
    MSRGQYSRED NNCTHFPVGQ SHMLLELRTA FSQVKTFFQT KDQLDNILLT DSLMQDFKGY LGCQALSEMI QFYLVEVMPQ AEKHGPEIKE HLNSLGEKLK TLRMRLRRCH RFLPCENKSK AVEQVKSDFN KLQDQGVYKA MNEFDIFINC IEAYMMIKMK S
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay