ContactUsLinkComponent
Rat Recombinant TNFalpha (from E. coli)
undefined
Rat Recombinant TNFalpha (from E. coli)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Rat
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: Cytolysis of mouse L929 cells in the presence of Actinomycin D, ED50 ≤0,05 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁷ units/mg
  • Gen-ID:
    P16599
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    Cytotoxin|DIF|Necrosin|Cachexin|TNFSF2|TNF|Cachectin
  • Protein/Peptid-Name:
    TNFalpha
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    17,3 kDa
  • Sequence:
    MLRSSSQNSS DKPVAHVVAN HQAEEQLEWL SQRANALLAN GMDLKDNQLV VPADGLYLIY SQVLFKGQGC PDYVLLTHTV SRFATSYQEK VSLLSAIKSP CPKDTPEGAE LKPWYEPMYL GGVSQLEKGD LLSAEVNLPK YLDITESGQV YFGVIAL
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Frequently Bought Together