AuftragsverfolgungKontakt
5-Brompyrimidin
Glass bottle for solids, 25 g
  MOLE12306755-25G
Marketsource
 :   Molekula
5-Brompyrimidin
  MOLE12306755-25G
 :  Molekula
Marketsource
 :  4595-59-9
5-Brompyrimidin
Glass bottle for solids, 25 g
 :  4595-59-9
1 * 25 g
  •  :4595-59-9
  •  :C₄H₃BrN₂
  •  :MFCD00006117
  •  :158.99 g/mol
  •  :168 °C (727 mmHg)
  •  :75…76 °C
  •  :224-992-1
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g