ContactUsLinkComponent
Human Recombinant VISFATIN (from E. coli)
Zertifikate
undefined
Human Recombinant VISFATIN (from E. coli)
Technische Daten
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • Gen-ID:
    P43490
  • Reconstitution instructions:
    Sterile 20 mM HCl at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    PBEF
  • UniProtKB:
    P43490
  • Protein/Peptid-Name:
    Visfatin
  • Purity:
    ≥90%
  • Molecular weight:
    52,7 kDa
  • Sequence:
    MPPNTSKVYS YFECREKKTE NSKLRKVKYE ETVFYGLQYI LNKYLKGKVV TKEKIQEAKD VYKEHFQDDV FNEKGWNYIL EKYDGHLPIE IKAVPEGFVI PRGNVLFTVE NTDPECYWLT NWIETILVQS WYPITVATNS REQKKILAKY LLETSGNLDG LEYKLHDFGY RGVSSQETAG IGASAHLVNF KGTDTVAGLA LIKKYYGTKD PVPGYSVPAA EHSTITAWGK DHEKDAFEHI VTQFSSVPVS VVSDSYDIYN ACEKIWGEDL RHLIVSRSTQ APLIIRPDSG NPLDTVLKVL EILGKKFPVT ENSKGYKLLP PYLRVIQGDG VDINTLQEIV EGMKQKMWSI ENIAFGSGGG LLQKLTRDLL NCSFKCSYVV TNGLGINVFK DPVADPNKRS KKGRLSLHRT PAGNFVTLEE GKGDLEEYGQ DLLHTVFKNG KVTKSYSFDE IRKNAQLNIE LEAAHH
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT