ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-1 B (from E. coli)
Mouse Recombinant IL-1 B (from E. coli)
Certificates
undefined
Mouse Recombinant IL-1 B (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: D10S cell proliferation, ED₅₀ ≤0,015 ng/ml, Bioactivity ≥6,7×10⁷ untis/mg
  • Gen-ID:
    P10749
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    EP|Catabolin|LAF|LEM|MCF
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-1 B
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    17,5 kDa
  • Sequence:
    MVPIRQLHYR LRDEQQKSLV LSDPYELKAL HLNGQNINQQ VIFSMSFVQG EPSNDKIPVA LGLKGKNLYL SCVMKDGTPT LQLESVDPKQ YPKKKMEKRF VFNKIEVKSK VEFESAEFPN WYISTSQAEH KPVFLGNNSG QDIIDFTMES VSS
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay