ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IGF-II (from E. coli)
Zertifikate
undefined
Human Recombinant IGF-II (from E. coli)
Technische Daten
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: rh IGF-II activity is tested in human breast cancer cell line MCF-7, ED50 ≤6 ng/ml, bioactivity ≥1,7×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P01344
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    Somatomedin A
  • UniProtKB:
    P01344
  • Protein/Peptid-Name:
    IGF-II
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    7,5 kDa
  • Sequence:
    AYRPSETLCG GELVDTLQFV CGDRGFYFSR PASRVSRRSR GIVEECCFRS CDLALLETYC ATPAKSE
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay