AuftragsverfolgungKontakt
2,3-Pyridindicarbonsäure | Avantor
2,3-Pyridindicarbonsäure
100 µl
Katalognr. CHMCAB5916
Anbieter:   Chemicon
2,3-Pyridindicarbonsäure
Katalognr. CHMCAB5916
Anbieter:  Chemicon
CAS Nummer:  89-00-9
2,3-Pyridindicarbonsäure
100 µl
CAS Nummer:  89-00-9
Preis
SFr. 1’620.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Synonyme:  Quinolinic acid
  • CAS Nummer:89-00-9
  • Formel:C₇H₅NO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00006295
  • Molekulargewicht:167.12 g/mol
  • Merck-Index:12,08258
  • Siedepunkt:357 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:188…190 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:201-874-8
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 µl
Technische Daten