ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-6 (from E. coli)
Mouse Recombinant IL-6 (from E. coli)
Certificates
undefined
Mouse Recombinant IL-6 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: B9 cell proliferation, ED50 ≤0,05 ng/ml, bioactivity ≥2,0×10⁷ units/mg
  • Gen-ID:
    P08505
  • Reconstitution instructions:
    Sterile 10 mM HCl at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    IFN-β2|HSF|BSF-2|B-cell differentiation factor|MGI-2
  • UniProtKB:
    P08505
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-6
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    21,9 kDa
  • Sequence:
    MFPTSQVRRG DFTEDTTPNR PVYTTSQVGG LITHVLWEIV EMRKELCNGN SDCMNNDDAL AENNLKLPEI QRNDGCYQTG YNQEICLLKI SSGLLEYHSY LEYMKNNLKD NKKDKARVLQ RDTETLIHIF NQEVKDLHKI VLPTPISNAL LTDKLESQKE WLRTKTIQFI LKSLEEFLKV TLRSTRQT
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay