ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant MIP-3 B (from E. coli)
undefined
Mouse Recombinant MIP-3 B (from E. coli)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • Gen-ID:
    Q548P0
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    CCL19|SCYA19|ELC|Exodus-3
  • Protein/Peptid-Name:
    MIP-3 B
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    9,2 kDa
  • Sequence:
    GANDAEDCCL SVTQRPIPGN IVKAFRYLLN EDGCRVPAVV FTTLRGYQLC APPDQPWVDR IIRRLKKSSA KNKGNSTRRS PVS
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
Frequently Bought Together