AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure
100
  HACH1457799
 :   Hach
L(+)-Ascorbinsäure
  HACH1457799
 :  Hach
 :  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure
L(+)-Ascorbinsäure
100
 :  50-81-7
SFr. 76.50
1 * 100 ST
 :  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  •  :50-81-7
  •  :C₆H₈O₆
  •  :MFCD00064328
  •  :176.13 g/mol
  •  :13,00837
  •  :553 °C (1013 hPa)
  •  :190…192 °C
  •  :1,694 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :200-066-2
  •  :exempt
  • VE:
    100