AuftragsverfolgungKontakt
Human Recombinant IL-5 (from E. coli) | Avantor
Human Recombinant IL-5 (from E. coli)
Human Recombinant IL-5 (from <i>E. coli</i>)
Zertifikate
Human Recombinant IL-5 (from <i>E. coli</i>)
4 Varianten
Product Details & Documents
Interleukin 5 (IL-5) is a hematopoietic growth factor that is expressed in type 2 T helper (Th2) cells, mast cells, and eosinophils. IL-5 acts through the IL-5 receptor (IL-5R), stimulates B cell growth, and mediates eosinophil activation. Human and mouse IL-5 show cross-reactivity.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Achtung! Bitte beachten: For research use only.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • SHBT100-191-10UG
  • SHBT100-191-100UG
  • SHBT100-191-500UG
  • SHBT100-191-1MG
  • Protein/Peptid-Name:
  • IL-5
  • IL-5
  • IL-5
  • IL-5
  • Proteinsynonym:
  • Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
  • Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
  • Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
  • Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
  • Protein/Peptid-Typ:
  • Rekombinant
  • Rekombinant
  • Rekombinant
  • Rekombinant
  • Protein-Funktion:
  • Cytokine
  • Cytokine
  • Cytokine
  • Cytokine
  • Spezies:
  • Human
  • Human
  • Human
  • Human
  • Ursprung:
  • E. coli
  • E. coli
  • E. coli
  • E. coli
  • Konjugation:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Gen-ID:
  • P05113
  • P05113
  • P05113
  • P05113
  • Sequence:
  • MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
  • MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
  • MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
  • MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
  • Frei von Proteasen:
  • N
  • N
  • N
  • N
  • Tierfrei:
  • N
  • N
  • N
  • N
  • Frei von Nukleasen:
  • N
  • N
  • N
  • N
  • Frei von Trägern:
  • Y
  • Y
  • Y
  • Y
  • Frei von Endotoxinen:
  • N
  • N
  • N
  • N
  • Endotoxinspiegel:
  • Low
  • Low
  • Low
  • Low
  • Endotoxingehalt:
  • Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
  • Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
  • Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
  • Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
  • Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
  • Purity:
  • ≥95%
  • ≥95%
  • ≥95%
  • ≥95%
  • Sorte:
  • RUO
  • RUO
  • RUO
  • RUO
  • Form:
  • Lyophilised
  • Lyophilised
  • Lyophilised
  • Lyophilised
  • Zusammensetzung:
  • 10 mM sodium glycinate, pH 8,5
  • 10 mM sodium glycinate, pH 8,5
  • 10 mM sodium glycinate, pH 8,5
  • 10 mM sodium glycinate, pH 8,5
  • Molekulargewicht:
  • 13,3/26,6 kDa
  • 13,3/26,6 kDa
  • 13,3/26,6 kDa
  • 13,3/26,6 kDa
  • Reconstitution instructions:
  • Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Lagerbedingungen:
  • –20 °C
  • –20 °C
  • –20 °C
  • –20 °C
  • Transporttemperatur:
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • Validierte Anwendungen:
  • Bioassay
  • Bioassay
  • Bioassay
  • Bioassay
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Vial
    10 µG
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 µG
    1 * 10 µG - SFr. 182.00
    SFr. 182.00
    1 * 10 µG
       SFr. 182.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SHBT100-191-10UG
    Protein/Peptid-Name
    IL-5
    Proteinsynonym
    Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
    Protein/Peptid-Typ
    Rekombinant
    Protein-Funktion
    Cytokine
    Spezies
    Human
    Ursprung
    E. coli
    Konjugation
    Unconjugated
    Gen-ID
    P05113
    Sequence
    MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
    Frei von Proteasen
    N
    Tierfrei
    N
    Frei von Nukleasen
    N
    Frei von Trägern
    Y
    Frei von Endotoxinen
    N
    Endotoxinspiegel
    Low
    Endotoxingehalt
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
    Biologische Aktivität
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
    Purity
    ≥95%
    Sorte
    RUO
    Form
    Lyophilised
    Zusammensetzung
    10 mM sodium glycinate, pH 8,5
    Molekulargewicht
    13,3/26,6 kDa
    Reconstitution instructions
    Sterile water at 0.1 mg/ml
    Lagerbedingungen
    –20 °C
    Transporttemperatur
    RT
    Validierte Anwendungen
    Bioassay
  • Vial
    100 µG
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 µG
    1 * 100 µG - SFr. 587.00
    SFr. 587.00
    1 * 100 µG
       SFr. 587.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SHBT100-191-100UG
    Protein/Peptid-Name
    IL-5
    Proteinsynonym
    Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
    Protein/Peptid-Typ
    Rekombinant
    Protein-Funktion
    Cytokine
    Spezies
    Human
    Ursprung
    E. coli
    Konjugation
    Unconjugated
    Gen-ID
    P05113
    Sequence
    MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
    Frei von Proteasen
    N
    Tierfrei
    N
    Frei von Nukleasen
    N
    Frei von Trägern
    Y
    Frei von Endotoxinen
    N
    Endotoxinspiegel
    Low
    Endotoxingehalt
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
    Biologische Aktivität
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
    Purity
    ≥95%
    Sorte
    RUO
    Form
    Lyophilised
    Zusammensetzung
    10 mM sodium glycinate, pH 8,5
    Molekulargewicht
    13,3/26,6 kDa
    Reconstitution instructions
    Sterile water at 0.1 mg/ml
    Lagerbedingungen
    –20 °C
    Transporttemperatur
    RT
    Validierte Anwendungen
    Bioassay
  • Vial
    500 µG
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 µG
    1 * 500 µG - SFr. 2’910.00
    SFr. 2’910.00
    1 * 500 µG
       SFr. 2’910.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SHBT100-191-500UG
    Protein/Peptid-Name
    IL-5
    Proteinsynonym
    Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
    Protein/Peptid-Typ
    Rekombinant
    Protein-Funktion
    Cytokine
    Spezies
    Human
    Ursprung
    E. coli
    Konjugation
    Unconjugated
    Gen-ID
    P05113
    Sequence
    MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
    Frei von Proteasen
    N
    Tierfrei
    N
    Frei von Nukleasen
    N
    Frei von Trägern
    Y
    Frei von Endotoxinen
    N
    Endotoxinspiegel
    Low
    Endotoxingehalt
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
    Biologische Aktivität
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
    Purity
    ≥95%
    Sorte
    RUO
    Form
    Lyophilised
    Zusammensetzung
    10 mM sodium glycinate, pH 8,5
    Molekulargewicht
    13,3/26,6 kDa
    Reconstitution instructions
    Sterile water at 0.1 mg/ml
    Lagerbedingungen
    –20 °C
    Transporttemperatur
    RT
    Validierte Anwendungen
    Bioassay
  • Vial
    1 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - SFr. 4’840.00
    SFr. 4’840.00
    1 * 1 mg
       SFr. 4’840.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    SHBT100-191-1MG
    Protein/Peptid-Name
    IL-5
    Proteinsynonym
    Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
    Protein/Peptid-Typ
    Rekombinant
    Protein-Funktion
    Cytokine
    Spezies
    Human
    Ursprung
    E. coli
    Konjugation
    Unconjugated
    Gen-ID
    P05113
    Sequence
    MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
    Frei von Proteasen
    N
    Tierfrei
    N
    Frei von Nukleasen
    N
    Frei von Trägern
    Y
    Frei von Endotoxinen
    N
    Endotoxinspiegel
    Low
    Endotoxingehalt
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
    Biologische Aktivität
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
    Purity
    ≥95%
    Sorte
    RUO
    Form
    Lyophilised
    Zusammensetzung
    10 mM sodium glycinate, pH 8,5
    Molekulargewicht
    13,3/26,6 kDa
    Reconstitution instructions
    Sterile water at 0.1 mg/ml
    Lagerbedingungen
    –20 °C
    Transporttemperatur
    RT
    Validierte Anwendungen
    Bioassay