ContactUsLinkComponent
Dog Recombinant RC GM-CSF (from E. coli)
Dog Recombinant RC GM-CSF (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Certificati
undefined
Dog Recombinant RC GM-CSF (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Specifiche
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Dog
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤15 ng/ml, bioactivity ≥6,7×10⁴ units/mg
  • Gen-ID:
    P48749
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    N
  • Proteinsynonym:
    MGI-1GM|CSF-2|Pluripoietin-α
  • UniProtKB:
    P48749
  • Protein/Peptid-Name:
    GM-CSF
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    14,4 kDa
  • Sequence:
    MAPTRSPTLV TRPSQHVDAI QEALSLLNNS NDVTAVMNKA VKVVSEVFDP EGPTCLETRL QLYKEGLQGS LTSLKNPLTM MANHYKQHCP PTPESPCATQ NINFKSFKEN LKDFLFNIPF DCWKPVKK
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Specifiche
Frequently Bought Together