Yttrium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Plätzchen
Référence 40648.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
- Seq:3401
Spécifications
À propos de cet article
Numéro CAS:1314-36-9
:
Formule:Y₂O₃
Numéro MDL:MFCD00011473
Index Merck:14,10107
Point d'ébullition:4300 °C (1013 hPa)
Point de fusion:2410 °C
Densité:5,01
:225.81 g/mol
Température de stockage:Raumtemperatur
EINECS:215-233-5