AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat
50 g
Katalognr. ROTH6207.1
Oxidierend
Ätzend
Umfeld
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Silbernitrat
Katalognr. ROTH6207.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7761-88-8
Silbernitrat
Silbernitrat
50 g
CAS Nummer:  7761-88-8
Preis
SFr. 222.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS Nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003414
  • Molekulargewicht:169.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08661
  • Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:210 °C
  • Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • ERREICHEN:01-2119513705-43
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 g
Technische Daten