1,6-Dihydroxynaphthalin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLEM77000905
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Naphthalene-1,6-diol
- CAS Nummer:575-44-0
- Formel:C₁₀H₈O₂
- MDL-Nummer:MFCD00003981
- Molekulargewicht:160.17 g/mol
- Siedepunkt:375 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:135,5 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-386-7
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g