Lanthan(III)oxid
100 g
Katalognr. ROTH8373.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1312-81-8
- Formel:La₂O₃
- MDL-Nummer:MFCD00011071
- Molekulargewicht:325.81 g/mol
- Siedepunkt:4200 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:2315 °C
- Dichte:6,51 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-200-5
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



