AuftragsverfolgungKontakt
Lanthan(III)oxid | Avantor
Lanthan(III)oxid
100 g
Katalognr. ROTH8373.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Lanthan(III)oxid
Katalognr. ROTH8373.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  1312-81-8
Lanthan(III)oxid
100 g
CAS Nummer:  1312-81-8
Preis
76.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:1312-81-8
  • Formel:La₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011071
  • Molekulargewicht:325.81 g/mol
  • Siedepunkt:4200 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:2315 °C
  • Dichte:6,51 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-200-5
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 g
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..