Ninhydrin
Glass bottle for solids, 500 g
Katalognr. ICNA0210245090
Anbieter: MP Biomedicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- CAS Nummer:485-47-2
- Formel:C₉H₆O₄
- MDL-Nummer:MFCD00003791
- Molekulargewicht:178.14 g/mol
- Merck-Index:13,06582
- Siedepunkt:351 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:250…258 °C
- Dichte:0,862 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-618-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 g