AuftragsverfolgungKontakt
Imidazol
Imidazol
Ätzend
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Imidazol
Anbieter:  Molekula
Marketsource
Zertifikate
Imidazol
2 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS Nummer:288-32-4
  • Formel:C₃H₄N₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005183
  • Molekulargewicht:68.08 g/mol
  • Merck-Index:13,04935
  • Siedepunkt:255 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:89…90 °C
  • Dichte:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:135 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 2,5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource