AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Ammoniumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
Katalognr. 21224.368
Reizend
Anbieter:   VWR Chemicals
Ammoniumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Katalognr. 21224.368
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  12125-02-9
Ammoniumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Ammoniumchlorid ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 5 kg
CAS Nummer:  12125-02-9
Preis
SFr. 215.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonium muriate, Salmiac
  • CAS Nummer:12125-02-9
  • Formel:NH₄Cl
  • MDL-Nummer:MFCD00011420
  • Molekulargewicht:53.49 g/mol
  • Merck-Index:13,00510
  • Schmelzender Platingehalt:335 °C
  • Dichte:1,5256 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:235-186-4
  • ERREICHEN:01-2119487950-27
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 98 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    5 kg