Ammoniumchlorid
2
Katalognr. HACH2595802
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ammonium muriate, Salmiac
- CAS Nummer:12125-02-9
- Formel:NH₄Cl
- MDL-Nummer:MFCD00011420
- Molekulargewicht:53.49 g/mol
- Merck-Index:13,00510
- Schmelzender Platingehalt:335 °C
- Dichte:1,5256 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:235-186-4
Technische Daten
Technische Daten
- VE:2