Hexamethyldisilan
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLE22895484-25G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1450-14-2
- Formel:C₆H₁₈Si₂
- MDL-Nummer:MFCD00008258
- Molekulargewicht:146.38 g/mol
- Siedepunkt:112 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:13…15 °C
- Dichte:0,729 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Kühlschrank
- EINECS:215-911-0
- UN:1993
- ADR:3,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g