Blei(IV)oxid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ROTH4479.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Lead dioxide
- CAS Nummer:1309-60-0
- Formel:O₂Pb
- MDL-Nummer:MFCD00011165
- Molekulargewicht:239.2 g/mol
- Merck-Index:12,05424
- Schmelzender Platingehalt:290 °C
- Dichte:9,4 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:215-174-5
- UN:1872
- ADR:5.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g