Siliciumcarbid, TECHNICAL 0,037 mm
Katalognr. 22540.298
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
- Seq:4024
Specifications
Specification Test Results
- Prüfung auf Identität:Entspricht
Specification Test Results
About this item
:
:40.1 g/mol
Merck Index:12,08636
Boiling Pt:< 2700 °C (1013 hPa)
Melting Pt:2700 °C
Density:3,23 g/cm³ (20 °C)
EINECS:206-991-8
CAS Number:409-21-2
Formula:SiC