ContactUsLinkComponent
Aluminiumoxid Polierpaste
  39807.LA
 :  
Aluminiumoxid Polierpaste
  39807.LA
 :  
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
 :
 :101.96 g/mol
 :14,356
 :2980 °C
 :2045 °C
 :3.94 g/cm³ (20 °C)
 :Raumtemperatur
 :215-691-6
 :01-2119529248-35
 :1344-28-1
 :11092-32-3
 :Al₂O₃
 :MFCD00003424