ContactUsLinkComponent
Calciumhydroxid, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E526 (max. 0,0005% Al), gefällt, SAFC®
  1.02119.9025
 :  
Calciumhydroxid, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E526 (max. 0,0005% Al), gefällt, SAFC®
  1.02119.9025
 :  
  • Packung:
    Kartonschachtel
  • VE:
    25 kg
  • Seq:
    123
 :
 :74.09 g/mol
 :13,01675
 :550 °C
 :2,24 g/cm³ (20 °C)
 :Raumtemperatur
 :215-137-3
 :3262
 :8,III
 :GHS05
 :GHS07
 :1305-62-0
 :Ca(OH)₂
 :MFCD00010901