Magnesiumoxid ≥99,95% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Catalog # 41073.KS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- VE:1
- Seq:0001
Specifications
About this item
CAS Number:1309-48-4
:
Formula:MgO
MDL Number:MFCD00011109
:40.3 g/mol
Merck Index:13,05700
Boiling Pt:3600 °C (1013 hPa)
Melting Pt:2800 °C
Density:3,58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-171-9